367850
オレオイルクロリド
≥89%
別名:
(9Z)-9-Octadecenoyl chloride, (Z)-9-Octadecenoyl chloride, 9-(Z)-Octadecen-1-oyl chloride, Oleic acid chloride, Oleic chloride, Oleyl chloride, cis-9-Octadecenoyl chloride
アッセイ
≥89%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
193 °C/4 mmHg (lit.)
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C18H33ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3/b10-9-
InChI Key
MLQBTMWHIOYKKC-KTKRTIGZSA-N
アプリケーション
- 疎水性とバイオファイバーへの耐性を付与するためのジュート繊維の化学修飾
- ジヒドロリポエートとの反応によるオレオイル-S-リポエートの合成
- 対称トリグリセリドである2-オレオイルジステアリンの調製
- エルゴステリルオレイン酸塩の調製
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
339.8 °F - closed cup
引火点(℃)
171 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
367850-100ML:
367850-500ML:
367850-VAR:
367850-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック