Merck
C116807
Sigma-Aldrich
シクロプロパンカルボニルクロリド
98%
別名:
シクロプロパンカルボン酸クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H5COCl
CAS番号:
分子量:
104.53
Beilstein:
471286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
119 °C (lit.)
密度
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)C1CC1
InChI
1S/C4H5ClO/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2
InChI Key
ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シクロプロパンカルボニルクロニドは、ホルミルシクロプロパン、シクロプロパンカルボン酸ヒドラジド、ビス(シクロプロピルカルボニル)ペルオキシド、1-シクロプロパンカルボキサミド、2-シクロプロピルカルボニルシクロヘキサン-1,3-ジオン、トリアゾピペラジンアミドのシクロプロピルアナログなど、化学的構成要素を調製する際に、アルキル化試薬として使用できます。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C116807-VAR:
C116807-100G:
C116807-5G:
C116807-BULK:
C116807-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enzyme inhibition potency enhancement by active site metal chelating and hydrogen bonding induced conformation-restricted cyclopropanecarbonyl derivatives
Kuo P-Y, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16(23), 6024-6027 (2006)
Preparation of Pivaloyl Hydrazide in Water: (Propanoic acid, 2, 2-dimethyl-, hydrazide)
Li Bryan, et al.
Organic Syntheses, 81(23), 254-261 (2003)
Palladium (II)-catalyzed highly enantioselective C-H arylation of cyclopropylmethylamines
Chan Kelvin SL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(5), 2042-2046 (2015)
Triazolopiperazine-amides as dipeptidyl peptidase IV inhibitors: Close analogs of JANUVIA?(sitagliptin phosphate)
Kim, Dooseop, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 17(12), 3373-3377 (2007)
Yi Liu et al.
Journal of environmental sciences (China), 90, 180-188 (2020-02-23)
A novel N,N-dithenoyl-rhodamine based fluorescent and colorimetric Fe3+ probe 1 was designed and synthesized by only one step from Rhodamine B hydrazide and 2-thiophenecarbonyl chloride. The structure of probe 1 was characterized by 1H NMR/13C NMR spectroscopy, IR spectroscopy, and