Merck
124168
Sigma-Aldrich
2-ブロモチオフェン
98%
別名:
2-チエニルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3BrS
CAS番号:
分子量:
163.04
Beilstein:
104663
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.586 (lit.)
bp
149-151 °C (lit.)
密度
1.684 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1cccs1
InChI
1S/C4H3BrS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H
InChI Key
TUCRZHGAIRVWTI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ブロモチオフェンは様々な求電子剤と金属アルキル化反応を受け 5-アルキル化2-ブロモ生成物を生成します。4-ブロモアリルフェニルエーテルとカップリング反応を受け、アリルフェニルチオフェンエーテルを生成します。アリルフェニルチオフェンエーテルは有機薄膜トランジスターのための新規の将来性を持つ誘電体です
アプリケーション
2-ブロモチオフェンはサイクリックボルタンメトリーおよび定電位電解法によるテトラメチルアンモニウム過塩素酸含有ジメチルホルムアミド中の炭素カソード上での多くのモノ-およびジハロチオフェンの電気化学的還元に用いられています。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
124168-10G:
124168-5KG:
124168-250G:
124168-BULK:
124168-VAR:
124168-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Novel self assembled monolayers of allyl phenyl thiophene ether as potential dielectric material for organic thin film transistors.
Sathyapalan A, et al
Thin Solid Films, 516(16), 5645-5648 (2008)
R A Ingle et al.
The Journal of chemical physics, 147(1), 013914-013914 (2017-07-10)
The ultraviolet photochemistry of 2-bromothiophene (C
First example of base-promoted tandem alkylation-bromination of 2-bromothiophene via halogen dance process: a remarkable temperature effect.
Peyron C, et al.
Tetrahedron Letters, 46(19), 3315-3318 (2005)
Mohammad S. Mubarak et al.
The Journal of organic chemistry, 61(23), 8074-8078 (1996-11-15)
Cyclic voltammetry and controlled-potential electrolysis have been employed to probe the electrochemical reduction of a number of mono- and dihalothiophenes at carbon cathodes in dimethylformamide containing tetramethylammonium perchlorate. Reduction of 2-bromo-, 3-bromo-, 2-chloro-, 3-chloro-, and 2-iodothiophene gives rise to a
Synlett, 974-974 (2007)