Merck
247154
Sigma-Aldrich
3,4-ジブロモチオフェン
99%
別名:
3,4-Dibromothiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2Br2S
CAS番号:
分子量:
241.93
Beilstein:
107642
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.640 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
mp
4-5 °C (lit.)
密度
2.188 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1cscc1Br
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-7-2-4(3)6/h1-2H
InChI Key
VGKLVWTVCUDISO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3,4-ジブロモチオフェンの二重光イオン化スペクトルがコインシデンス分光法(電子の飛行時間測定)を用いて研究されています。
アプリケーション
3,4-ジブロモチオフェンはチエノ[3,4-b]チオフェンの調製で使用されました。アルキル置換した溶融チオフェン合成の開始剤としても使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
247154-25G:
247154-BULK:
247154-VAR:
247154-5G:
247154-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
An Alternative Synthysis of Thieno [3, 4-b] Thiophene.
Brandsma L and Verkruijsse HD.
Synthetic Communications, 20(15), 2275-2277 (1990)
P Linusson et al.
The Journal of chemical physics, 129(23), 234303-234303 (2008-12-24)
We report the double photoionization spectra of thiophene, 3-bromothiophene, and 3,4-dibromothiophene using a coincidence spectroscopy technique based on electron time-of-flight measurements. Spectra have been recorded between the onset and 40.814 eV using He IIalpha radiation. The He I photoelectron spectrum
Mingqian He et al.
The Journal of organic chemistry, 72(2), 442-451 (2007-01-16)
We have established a series of synthetic methods to synthesize alkyl-substituted fused thiophenes with degrees of fusion from two to seven rings. These fused thiophene ring compounds have very good solubility in common organic solvents, making possible the solution processing