Merck
736384
Sigma-Aldrich
2,3-ジブロモフラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2Br2O
CAS番号:
分子量:
225.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.544
密度
2.117 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccoc1Br
InChI
1S/C4H2Br2O/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
InChI Key
GKPGEBCMRMQOPF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
140.0 °F
引火点(℃)
60 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
736384-BULK:
736384-5G:
736384-VAR:
736384-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)