Merck
777730
Sigma-Aldrich
2-Bromofuran-3-carboxylic acid
96%
別名:
2-Bromo-3-furoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrO3
CAS番号:
分子量:
190.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
solid
mp
160-163 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C5H3BrO3/c6-4-3(5(7)8)1-2-9-4/h1-2H,(H,7,8)
InChI Key
UJNWWTUUYCCIFL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
777730-VAR:
777730-BULK:
777730-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)