Merck
638129
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-3-チオフェンカルボン酸
97%
別名:
Thiophene-2-bromo-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrO2S
CAS番号:
分子量:
207.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
178-182 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccsc1Br
InChI
1S/C5H3BrO2S/c6-4-3(5(7)8)1-2-9-4/h1-2H,(H,7,8)
InChI Key
RVSXMPCELBYUSF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
638129-VAR:
638129-5G:
638129-BULK:
638129-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)