アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
79-83 °C
SMILES記法
C1COc2cscc2OC1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-2-8-6-4-10-5-7(6)9-3-1/h4-5H,1-3H2
InChI Key
WNOOCRQGKGWSJE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
660485-500MG:
660485-BULK:
660485-VAR:
660485-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.
バイオメディカルデバイスにおける2つの異なる材料間の接着性の改善に重要な、官能基化共重合体の作製に使用されるモノマーについて説明します。
各種PEDOT/PSS水分散溶液・ペレット、有機溶媒分散PEDOTについてご紹介いたします。有機溶媒分散PEDOTは、非酸性の有機分散液として使用可能であり、PEDOT/PSSに匹敵する導電性と光透過性をもつ膜を作製可能です。