Merck
687553
Sigma-Aldrich
ヒドロキシメチルEDOT
95%
別名:
(2,3-ジヒドロチエノ[3,4-b][1,4]ジオキシン-2-イル)メタノール, EDT-メタノール, チエノ[3,4-b]-1,4-ジオキシン-2-メタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O3S
CAS番号:
分子量:
172.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
42-46 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC1COc2cscc2O1
InChI
1S/C7H8O3S/c8-1-5-2-9-6-3-11-4-7(6)10-5/h3-5,8H,1-2H2
InChI Key
YFCHAINVYLQVBG-UHFFFAOYSA-N
詳細
ヒドロキシメチルEDOT(EDT-メタノール)は、エチレンジオキシチオフェン(EDOT)の前駆物質として使用される共役ポリマーです。EDOT単量体のヒドロキシメチル基は、水性溶液中で電子重合を促進し、電子活性親水性ポリマーを生成します。
アプリケーション
EDT-メタノールは、有機金属重合を用いることでポリ(L-乳酸)を官能基化でき、これは生物医学分野で用いる生物分解性および伝導性のマクロ単量体を生成するために使用できます。EDT-メタノールを重合してポリ(ヒドロキシメチルEDOT)ベースのフィルムを生成できます。このフィルムは、銀ナノ粒子に組み込んでポリエチレンテレフタレート(PET)上にナノ複合材料を形成でき、これはフレキシブルプラスチックデバイスに使用できます。
機能性電子活性ポリマーの調製に有用なEDOT誘導体
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
687553-500MG:
687553-VAR:
687553-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Modification of the electrochemical and electronic properties of electrogenerated poly (3, 4-ethylenedioxythiophene) by hydroxymethyl and oligo (oxyethylene) substituents
Akoudad S and Roncali J
Electrochemical Communications, 2(1), 72-76 (2000)
Perepichka, I.F.; Besbes, M.; Lecillian, E.; Salle, M.; Roncali, J.
Chemistry of Materials, 14, 449-449 (2002)
One pot biocatalytic synthesis of a biodegradable electroactive macromonomer based on 3, 4-ethylenedioxytiophene and poly (l-lactic acid).
da Silva AC, et al.
Materials Science and Engineering, C, 83(1), 35-43 (2018)
Hannah C Goldbach et al.
eLife, 10 (2021-02-02)
Primary visual cortex (V1) in the mouse projects to numerous brain areas, including several secondary visual areas, frontal cortex, and basal ganglia. While it has been demonstrated that optogenetic silencing of V1 strongly impairs visually guided behavior, it is not
Akoudad, S.; Roncali, J.
Electrochemical Communications, 2, 72-72 (2000)
資料
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.
バイオメディカルデバイスにおける2つの異なる材料間の接着性の改善に重要な、官能基化共重合体の作製に使用されるモノマーについて説明します。
各種PEDOT/PSS水分散溶液・ペレット、有機溶媒分散PEDOTについてご紹介いたします。有機溶媒分散PEDOTは、非酸性の有機分散液として使用可能であり、PEDOT/PSSに匹敵する導電性と光透過性をもつ膜を作製可能です。