Merck
802247
Sigma-Aldrich
2-Chloromethyl-2,3-dihydrothieno[3,4-b]-1,4-dioxine
95%
別名:
2-Chloromethyl EDOT, 2-Chloromethyl-2,3-dihydro-thieno[3,4-b][1,4]dioxine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7ClO2S
CAS番号:
分子量:
190.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
39-44 °C
転移温度
flash point >230 °F
官能基
chloro
SMILES記法
ClCC1COc2cscc2O1
InChI
1S/C7H7ClO2S/c8-1-5-2-9-6-3-11-4-7(6)10-5/h3-5H,1-2H2
InChI Key
UOXHKOVMJCKBOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Chloromethyl-2,3-dihydrothieno[3,4-b]-1,4-dioxine (EDOT-Cl) can be prepared by reacting 3,4-dimethoxythiophene with 3-chloro-1,2-propanediol via transesterification. The six-memebered ring of the molecule exhibits twisted conformation. It acts as an intermediate during the multi-step synthesis of poly(sulfobetaine-3,4-ethylenedioxythiophene) (PSBEDOT), a conjugated polymer.
アプリケーション
2-Chloromethyl EDOT is a key building block for the incorporation of EDOT (3,4-ethylenedioxythio-phene) into copolymers.
It may be used in the synthesis of the following EDOT derivatives:
  • 2-[((6-hexyloxy-9,10-anthraquinone)-2-yl)oxymethyl]-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine (AQ-EDOT)
  • 2-[(N′-(10-nonadecyl)perylene-3,4,9,10-biscarboximide-N-yl)4-phenoxymethyl]-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine (PTCDI-EDOT)
  • 2-[((6-hexyloxy-11,11,12,12-tetracyanoanthraquinodimethane)-2-yl)-oxymethyl]-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine (TCAQ-EDOT)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
802247-VAR:
802247-1G:
802247-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
2-Chloromethyl-2,3-dihydrothieno [3,4-b][1,4] dioxine.
Xu J, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(4), o668- o668 (2009)
Synthesis and electronic properties of anthraquinone-, tetracyanoanthraquinodimethane-, and perylenetetracarboxylic diimide-functionalized poly (3, 4-ethylenedioxythiophenes).
Segura JL, et al.
Chemistry of Materials, 18(12), 2834-2847 (2006)
Electroactive poly (sulfobetaine-3,4-ethylenedioxythiophene)(PSBEDOT) with controllable antifouling and antimicrobial properties.
Cao B, et al.
Chemical Science, 7(3), 1976-1981 (2016)