Merck
660523
Sigma-Aldrich
3,4-(2,2-Dimethylpropylenedioxy)thiophene
97%
別名:
3,4-Dihydro-3,3-dimethyl-2H-thieno[3,4-b-1,4]dioxepin, EDOT analog
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12O2S
CAS番号:
分子量:
184.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
41-46 °C
SMILES記法
CC1(C)COc2cscc2OC1
InChI
1S/C9H12O2S/c1-9(2)5-10-7-3-12-4-8(7)11-6-9/h3-4H,5-6H2,1-2H3
InChI Key
PUEUIEYRIVFGLS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.9 °F
引火点(℃)
98.3 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
660523-500MG:
660523-BULK:
660523-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.
バイオメディカルデバイスにおける2つの異なる材料間の接着性の改善に重要な、官能基化共重合体の作製に使用されるモノマーについて説明します。
各種PEDOT/PSS水分散溶液・ペレット、有機溶媒分散PEDOTについてご紹介いたします。有機溶媒分散PEDOTは、非酸性の有機分散液として使用可能であり、PEDOT/PSSに匹敵する導電性と光透過性をもつ膜を作製可能です。