Merck
393428
Sigma-Aldrich
4′-アミノベンゾ-15-クラウン-5
97%
別名:
(ベンゾ-15-クラウン-5)-4′-イルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H21NO5
CAS番号:
分子量:
283.32
Beilstein:
1587285
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
76-78 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
Nc1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C14H21NO5/c15-12-1-2-13-14(11-12)20-10-8-18-6-4-16-3-5-17-7-9-19-13/h1-2,11H,3-10,15H2
InChI Key
CQNGAZMLFIMLQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
393428-VAR:
393428-100MG:
393428-BULK:
393428-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)