Merck
382655
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシメチル-12-クラウン-4
95%
別名:
(12-クラウン-4)-2-メタノール, 1,4,7,10-テトラオキサシクロドデカン-2-メタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18O5
CAS番号:
分子量:
206.24
Beilstein:
4661968
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.480 (lit.)
bp
115 °C/0.04 mmHg (lit.)
密度
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES記法
OCC1COCCOCCOCCO1
InChI
1S/C9H18O5/c10-7-9-8-13-4-3-11-1-2-12-5-6-14-9/h9-10H,1-8H2
InChI Key
NJIPEIQHUNDGPY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Hydroxymethyl-12-crown-4 can be used:
  • To prepare an ester of lasalocid with crown ether to study its complex formation with monovalent cations.
  • To prepare hydrogel adsorbents for potential usage in the recovery of lithium-ions from seawater.
  • As a starting material in the synthesis of metal-free phthalocyanines and metallophthalocyanines.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
382655-BULK:
382655-1G:
382655-250MG:
382655-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The synthesis, using microwave irradiation and characterization of novel, organosoluble metal-free and metallophthalocyanines substituted with flexible crown ether moieties
Biyikliouglu Z and Kantekin H
Dyes and Pigments, 80(1), 17-21 (2009)
NMR, FT-IR and ESI-MS study of new lasalocid ester with 2-(hydroxymethyl)-12-crown-4 and its complexes with monovalent cations
Pankiewicz R, et al.
Journal of Molecular Structure, 749(1-3), 128-137 (2005)
Hydrogel adsorbents of poly (N-isopropylacrylamide-co-methacryloyloxymethyl-12-crown-4) for Li+ recovery prepared by droplet microfluidics
Kim YS, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(14), 10656-10661 (2015)