Merck
388424
Sigma-Aldrich
2-ヒドロキシメチル-15-クラウン-5
95%
別名:
1,4,7,10,13-ペンタオキサシクロペンタデカン-2-メタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H22O6
CAS番号:
分子量:
250.29
Beilstein:
3589706
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
viscous liquid
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
135 °C/1.5 mmHg (lit.)
密度
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
SMILES記法
OCC1COCCOCCOCCOCCO1
InChI
1S/C11H22O6/c12-9-11-10-16-6-5-14-2-1-13-3-4-15-7-8-17-11/h11-12H,1-10H2
InChI Key
YHIQMMGCRYKJLB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
388424-250MG:
388424-VAR:
388424-1G:
388424-250G:
388424-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)