Merck
131873
Sigma-Aldrich
テトラクロロチオフェン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4Cl4S
CAS番号:
分子量:
221.92
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.591 (lit.)
bp
75 °C/2 mmHg (lit.)
mp
28-30 °C (lit.)
密度
1.704 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Clc1sc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C4Cl4S/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
InChI Key
WZXXZHONLFRKGG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Solvent for organic reactions and spectral use.
Tetrachlorothiophene was used in the preparation of 3,4,5-trichloro-2-thiophenecarbonyl chloride.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
131873-25G:
131873-1G:
131873-VAR:
131873-5G:
131873-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
John W Hull et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 3, 23-23 (2007-09-06)
Dow AgroSciences has been investigating a new family of functionalized 2,6-dihaloaryl 1,2,4-triazole insecticides featuring specifically targeted insecticidal activities coupled with low mammalian toxicity. With broad spectrum control of both chewing and sap-feeding pests in mind, this family of compounds has