安全性情報
761761
Sigma-Aldrich
2-ブロモベンゾチオフェン
97%
別名:
2-ブロモベンゾ[b]チオフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5BrS
CAS番号:
分子量:
213.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
37-43 °C
SMILES記法
[s]1c2c(cc1Br)cccc2
InChI
1S/C8H5BrS/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H
InChI Key
WIFMYMXKTAVDSQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
761761-1G:
761761-BULK:
761761-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)