Merck
761745
Sigma-Aldrich
5-bromobenzothiazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4BrNS
CAS番号:
分子量:
214.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
105-110 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc2scnc2c1
InChI
1S/C7H4BrNS/c8-5-1-2-7-6(3-5)9-4-10-7/h1-4H
InChI Key
KFDDRUWQFQJGNL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
761745-500MG:
761745-VAR:
761745-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)