Merck
64826
Supelco
ソックスレー抽出装置
size large
別名:
ソックスレー抽出器一式, 大型, 1セット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
サイズ
large
品質水準
ジョイント
joint ST/NS extractor bottom
joint ST/NS extractor top
認証
suitable for EPA 1613
抽出器内径
50 mm
抽出器容積
200 mL
フラスコ容積
300 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ソックスレー装置キット
固体マトリックスからの半揮発性分析物の連続溶媒抽出用。
この不活性全ガラス・システムを使用して、半揮発性化合物を固体または半固体試料マトリックス(土壌など)からヘキサン、アセトン、塩化メチレンなどの有機抽出溶媒に抽出します。ソックスレー装置は簡単にセットアップして使用できます。その特徴は、解体と洗浄を容易にするすりガラス接合部です。
サイズが43 mm x 123 mmのセルロース製シンブル(カタログ番号64842)とサイズが45 mm x 130 mmのガラス製シンブル(カタログ番号64838)が推奨されており、個別に注文できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.