Merck
Z218901
Ace giant extraction thimble
I.D. × L 68 mm × 250 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
Ace Glass 681204
内径 × L
68 mm × 250 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For use with Ace giant Soxhlet extractors. Thimbles are readily permeable to the flow of ether and other organic solvents. Made of cellulose.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)