Merck
Z564796
Sigma-Aldrich
Aldrich®ジャケット付きソックスレー抽出器
capacity 200 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
bottom joint ST/NS24/40
top joint ST/NS55/50
認証
suitable for EPA 1613
キャパシティ
200 mL
カップ内径 × L
50 mm × 130 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This jacketed design protects the fragile siphon tube from breakage and permits the extraction at the boiling point of the solvent. During extraction, the inner cup is enveloped in ascending solvent vapors.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.