Merck
Z218758
Ace giant Soxhlet extraction apparatus
flask capacity 1 L, extractor capacity 0.5 L, thimble I.D. × L 55 mm × 165 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
サイズ
A
メーカー/製品名
Ace Glass 681010
全体高
39 in.
抽出器の容量
0.5 L
フラスコ容量
1 L
シンブル内径 × L
55 mm × 165 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Complete with bulb type condenser and one flask. Cycling rate may be doubled over conventional extractors. All joints are interchangeable. Size C is supplied with adapter Z218871 for connecting the XL extractor joint and condenser. Order giant thimbles separately.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)