Merck
Z556173
Sigma-Aldrich
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
extractor capacity 85 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
抽出器の容量
85 mL
フラスコ容量
250 mL
シンブル内径 × H
33 mm × 80 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Apparatus includes extractor body, condenser, and flask.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)