Merck
Z564788
Sigma-Aldrich
Aldrich®ジャケット付きソックスレー抽出器
capacity 145 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
bottom joint ST/NS24/40
top joint ST/NS45/50
キャパシティ
145 mL
カップ内径 × L
40 mm × 90 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This jacketed design protects the fragile siphon tube from breakage and permits the extraction at the boiling point of the solvent. During extraction, the inner cup is enveloped in ascending solvent vapors.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2