Merck
766461
Sigma-Aldrich
2-Iodobenzothiophene
97%
別名:
2-Iodobenzo[b]thiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5IS
CAS番号:
分子量:
260.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
58-63 °C
官能基
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Ic1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H5IS/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5H
InChI Key
XNCFWDHWACGQBN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
766461-VAR:
766461-500MG:4548174000793
766461-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)