アプリケーション
シアン化銅(I)ジ(塩化リチウム)錯体は、有機亜鉛とグリニャール試薬を用いた金属交換反応による有機銅(I)試薬の合成に使用できます。また、有機銅酸塩(I)試薬を調製するための前駆体としても有用です。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
引火点(℃)
-17 °C - closed cup - Solvent
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
697257-50ML:4548173298979
697257-BULK:
697257-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Regioselective functionalization of trisubstituted pyridines using a bromine-magnesium exchange.
Chemical Communications (Cambridge, England), 11(7), 726-728 (2006)
TMPZnCl?LiCl: A new active selective base for the directed zincation of sensitive aromatics and heteroaromatics.
Organic Letters, 11(8), 1837-1840 (2009)
The Journal of organic chemistry, 67(25), 8726-8743 (2002-12-07)
Biocatalytic approaches have yielded efficient total syntheses of the major Amaryllidaceae alkaloids, all based on the key enzymatic dioxygenation of suitable aromatic precursors. This paper discusses the logic of general synthetic design for lycoricidine, narciclasine, pancratistatin, and 7-deoxypancratistatin. Experimental details
The Journal of organic chemistry, 68(11), 4371-4381 (2003-05-24)
2,5,6-Trisubstituted piperidines are readily prepared by a combination of an aza-Achmatowicz oxidation of a furyl-substituted benzenesulfonamide followed by a conjugate addition to the resulting 2H-pyridone and subsequent addition of various nucleophiles to a transient N-sulfonyliminium ion. The stereochemistry of the
Angewandte Chemie (International Edition in English), 36, 186-186 (1997)