Merck
735191
Sigma-Aldrich
フッ素ドープ酸化スズコーティングガラススライド
L × W × thickness 300 mm × 300 mm × 3.2 mm, surface resistivity ~8 Ω/sq
別名:
FTOガラス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
詳細
Haze: 12%
品質水準
組成
SnO2/F
表面抵抗
~8 Ω/sq
L × W ×厚み
300 mm × 300 mm × 3.2 mm
透過率
80-81.5% (visible)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
735191-VAR:
735191-1EA-PW:
735191-1EA:
735191-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
グラフェンは透明導電性電極の新たな材料として期待されており、カーボンナノチューブや銀ナノワイヤとともに注目されています。
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
ペロブスカイト ‐ ペロブスカイト タンデム型太陽電池の進展について概説します。タンデム型構造では、ペロブスカイト光吸収体のバンドギャップ設計が重要となります。
すべて表示