Merck
735221
Sigma-Aldrich
フッ素ドープ酸化スズコーティングガラススライド
L × W × D 300 mm × 300 mm × 3 mm, surface resistivity ~10 Ω/sq
別名:
FTOガラス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
詳細
Haze: 1%
品質水準
組成
SnO2/F
表面抵抗
~10 Ω/sq
L × W × D
300 mm × 300 mm × 3 mm
透過率
83% (visible)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Chemoenzymatic Total Synthesis of Natural Products: Highlighting the importance of bioactive natural products like saxitoxin dihydrochloride, this study delves into advanced synthesis techniques. It explores innovative pathways to create complex molecules efficiently, underscoring saxitoxin dihydrochloride′s role in drug discovery and development (Chakrabarty et al., 2021).
  • Phosphorus and Cyanobacteria Removal: Investigating the removal efficiency of phosphorus and cyanobacteria in eutrophic waters, this study uses innovative techniques that may also apply to saxitoxin mitigation, showing potential in managing cyanotoxin risks in freshwater systems (Lucena-Silva et al., 2019).
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
735221-1EA-PW:
735221-VAR:
735221-1EA:
735221-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
グラフェンは透明導電性電極の新たな材料として期待されており、カーボンナノチューブや銀ナノワイヤとともに注目されています。
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
ペロブスカイト ‐ ペロブスカイト タンデム型太陽電池の進展について概説します。タンデム型構造では、ペロブスカイト光吸収体のバンドギャップ設計が重要となります。
すべて表示