Merck
735264
Sigma-Aldrich
フッ素ドープ酸化スズコーティングガラススライド
L × W × D 300 mm × 300 mm × 2.3 mm, surface resistivity ~13 Ω/sq
別名:
TEC 15, FTOガラス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
詳細
Haze: ≤0.74%
品質水準
組成
SnO2/F
表面抵抗
~13 Ω/sq
L × W × D
300 mm × 300 mm × 2.3 mm
透過率
82-84.5% (visible)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
735264-1EA:
735264-1EA-PW:
735264-VAR:
735264-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
酸化亜鉛(ZnO)を電子輸送層材料に用いた高効率逆構造型ポリマー太陽電池について解説します。
Organic photovoltaics (OPVs) represent a low-cost, lightweight, and scalable alternative to conventional solar cells. While significant progress has been made in the development of conventional bulk heterojunction cells, new approaches are required to achieve the performance and stability necessary to enable commercially successful OPVs.
A transparent conductive electrode (TCE) is an essential component of various optoelectronic devices such as solar cells, liquid-crystal displays (LCD), light-emitting diodes (LED), and touch screens.
グラフェンは透明導電性電極の新たな材料として期待されており、カーボンナノチューブや銀ナノワイヤとともに注目されています。
すべて表示