グレード
for inorganic trace analysis
品質水準
アッセイ
≥99.95% trace metals basis
99.7-100.5% dry basis
形状
solid
不純物
≤0.003% S compounds
≤0.01% insolubles
<500 ppm total metallic impurities (excluding Na)
溶解性
water: soluble 362 g/L at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
微量陽イオン
NH4+: ≤5 ppm
Na: ≤0.03%
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES記法
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
431583-BULK:
431583-50G:
431583-250G:
431583-VAR:
試験成績書(COA)