グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.5%
形状
crystalline
不純物
≤0.02% Insoluble matter and silver chloride
≤0.03% substances not precipitated by HCl
mp
652 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 ppm
Cd: ≤50 ppm
Co: ≤50 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤100 ppm
Na: ≤200 ppm
Ni: ≤10 ppm
Pb: ≤10 ppm
Zn: ≤5 ppm
SMILES記法
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Iodination reagent in combination with iodine for the synthesis of iododerivatives.
- Silver sulfate reagent, which is required for the determination of Chemical Oxygen Demand (COD).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
31494-6X100G:
31494-6X25G:
31494-BULK:
31494S-1KG:
31494-100G:4548173312873
31494-VAR:
31494-25G:4548173312880