グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
99%
形状
lumps and powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: silver
不純物
≤0.02% insoluble matter and silver chloride
≤0.03% not HCl pptd.
mp
652 °C (lit.)
微量陰イオン
nitrate (NO3-): ≤0.001%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
SMILES記法
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- A catalyst for the sulfonation of waste-based polystyrene into polystyrene sulfonic acid.
- A chloride inhibitory agent in the determination of chemical oxygen demand (COD).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
225673-6X100G:4548173251257
225673-500G:4548173119113
225673-100G:4548173119090
225673-VAR:
225673-BULK:
225673-10G:4548173119106