蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
6 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
662 °F
expl. lim.
11.4 %
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L)
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
InChI Key
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 金ナノ粒子(AuNP)の合成および実現可能な官能化における多機能リガンド。
- アセト酢酸メチルおよび森田・ベイリス・ヒルマンのアセテートと反応させることで9,10-ジヒドロアクリジンを合成するための反応体
- Zr(OC3H7n)4の加水分解によるZrO2(二酸化ジルコニウム)の合成における試薬。アセチルアセトンは、アルコキシドの加水分解および縮合速度を制御し、酸化物の核生成および成長速度も制御します。
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P7754-5L-A:
P7754-2.5L-A:
P7754-500ML-A:4548173991436
P7754-100ML-A:4548173991443
P7754-VAR-A:
P7754-5ML-A:
P7754-250ML-A:
P7754-1L-A:4548173991429
P7754-BULK-A:
この製品を見ている人はこちらもチェック