Merck
78175
Sigma-Aldrich
N-フェニル-ビス(トリフルオロメタンスルホンイミド)
≥98.0% (HPLC)
別名:
1,1,1-トリフルオロ-N-フェニル-N-[(トリフルオロメチル)スルホニル]メタンスルホンアミド, N,N-ビス(トリフルオロメチルスルホニル)アニリン, N-フェニル-トリフルオロメタンスルホンイミド, NSC 240874, フェニルトリフルイミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5N(SO2CF3)2
CAS番号:
分子量:
357.25
Beilstein:
1269141
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
crystals
mp
100-102 °C (lit.)
100-102 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccccc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F6NO4S2/c9-7(10,11)20(16,17)15(6-4-2-1-3-5-6)21(18,19)8(12,13)14/h1-5H
InChI Key
DIOHEXPTUTVCNX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
カーボンナノチューブにおいて、透明で強力な電子求引性p型ドーパントとして作用します
以下の用途に用いる反応剤です。
両性α-ボリルアルデヒドの合成
ロイコセプトロイドA~Dの基本環骨格のエナンチオ選択的合成
モノアミン再取り込みインヒビターNS9544アセタートの立体選択的合成
立体選択的スルホキシド化
その他情報
取り扱いやすい結晶性の安定なトリフラ-ト化試薬であり、フェノ-ルやアミン(特に脂肪族第二級アミン; 芳香族第二級アミンとは反応しません)のトリフラ-ト化に有用です; トリフロンの合成に用いられています; ケトンからエノ-ルトリフラ-トを得る合成に用いられています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
78175-5G:
78175-25G:
78175-VAR:
78175-50G:
78175-BULK:
78175-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J.B. Hendrickson et al.
Tetrahedron, 31, 2517-2517 (1975)
J.B. Hendrickson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 3875-3875 (1977)
W.J. Scott et al.
Accounts of Chemical Research, 21, 47-47 (1988)