Merck
384216
Sigma-Aldrich
tert-ブトキシ ビス(ジメチルアミノ)メタン
別名:
Bredereck試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCH[N(CH3)2]2
CAS番号:
分子量:
174.28
Beilstein:
1901973
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
50-55 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ether
SMILES記法
CN(C)C(OC(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H22N2O/c1-9(2,3)12-8(10(4)5)11(6)7/h8H,1-7H3
InChI Key
HXRAMSFGUAOAJR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
tert-ブトキシビス(ジメチルアミノ)メタン(Bredereck 試薬)は、以下の研究で使用される場合があります:
  • 活性メチレンおよびメチル基のエナミン化。
  • ベンズ[c,d]インドールの合成における縮合試薬として。
  • 3-ジメチルアミノ-2-(インドール-3-イル)プロペン酸メチルおよびエチルの調製。
  • マクロライド天然物(-)-グロエスポロンの合成。
  • 新規生理活性物質であるナフチリジンアルカロイドロホクラジンAおよびBの調製。
  • (E/Z)-エチル 6,7-ジクロロ-3-[1-シアノ-2-(ジメチルアミノ)ビニル]-1-メチル-1H-インドール-2-カルボン酸塩の調製。
  • (E)-エチル 3-(ジメチルアミノ)-2-(1H-インドール-3-イル)アクリル酸塩の調製。
  • ケトンとエステルのα-エナミン化。
以下の反応剤:
  • 光化学療法剤としてのピロロキナゾリンの調製
  • 立体選択的分子間ラジカル付加によるシンコナアルカロイドキニーネのエナンチオ選択的形式合成
  • 分子内イソミュンヒノン環化付加反応によるカンプトテシンの合成
  • アミノメチレン化反応
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
384216-BULK:
384216-VAR:
384216-10G:
384216-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthetic access to benzazolyl (pyrazoles, thiazoles, or triazoles).
Abdel Wahab BF and Mohamed HA.
Turkish Journal of Chemistry, 36(6), 805-826 (2012)
Journal of Heterocyclic Chemistry, 28, 1043-1043 (1991)
Application of alkyl 3-dimethylamino-2-(1H-indol-3-yl) propenoates in the synthesis of 3-heteroarylindoles.
Jakse R, et al.
Tetrahedron, 60(21), 4601-4608 (2004)
Tetrahedron Letters, 48, 613-613 (2007)
Matthias Lotter et al.
Archiv der Pharmazie, 339(12), 677-679 (2006-11-17)
The one-pot reaction of 4-benzylpyridine-3-carbonitrile with Bredereck's reagent and subsequent treatment with either glacial acetic acid and sulfuric acid or ammonium acetate provided the new bioactive naphthyridine alkaloids lophocladine A and B, respectively.