Merck
367265
Sigma-Aldrich
トリメチル(トリブチルスタンニル)シラン
97%
別名:
トリブチル(トリメチルシリル)スタンナン, (トリブチルスタンニル)トリメチルシラン, (トリメチルシリル)トリブチルスズ, (トリメチルシリル)トリブチルスタンナン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]3SnSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
363.24
Beilstein:
4127163
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
102-103 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C4H9.C3H9Si.Sn/c3*1-3-4-2;1-4(2)3;/h3*1,3-4H2,2H3;1-3H3;
InChI Key
MZUUBYSIDDKUKE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
367265-VAR:
367265-BULK:
367265-1G:4548173308647
367265-5G:4548173308654
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)