アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.557 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
密度
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CNc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6,9H,1-2H3
InChI Key
QCIFLGSATTWUQJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
N-メチル-p-トルイジンは芳香族二級アミンです。円柱状カプセルにクロロホルムまたはベンゼン分子とともに充填すると、social異性体を形成します。 2-アミノ-4,6-ジクロロピリミジン-5-カルバルデヒドはN-メチル-p-トルイジンでモノアミノ化されると、ピラゾール[3,4-d]ピリミジンの調製における前駆体を生成します。 ジメチルアセチレンジカルボン酸により、トルイジンラジカルカチオン中間体を経由して縮環します。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.0 °F - closed cup
引火点(℃)
83.89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
494208-BULK:
494208-VAR:
494208-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Simultaneous encapsulation: molecules held at close range.
Rebek J.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(14), 2068-2078 (2005)
Microwave-assisted synthesis of pyrazolo [3,4-d] pyrimidines from 2-amino-4, 6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde under solvent-free conditions.
Quiroga J, et al.
Tetrahedron Letters, 49(20), 3257-3259 (2008)
Palladium-promoted aromatic annelation with acetylene dicarboxylates.
Sakakibara T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 15(5), 797-800 (1986)