安全性情報
8.22040
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-p-toluidine
for synthesis
別名:
N,N-Dimethyl-p-toluidine, 4-Dimethylaminotoluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(CH3)C6H4N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
135.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
202-805-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
oil
自己発火温度
425 °C
有効性
1650 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
215 °C/1013 hPa
mp
-15 °C
転移温度
flash point 76 °C
密度
0.94 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(C)(C)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2)3/h4-7H,1-3H3
InChI Key
GYVGXEWAOAAJEU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Zinc catalysed electrophilic C–H borylation of heteroarenes: This article explores a zinc-catalyzed process for borylation of heteroarenes using N,N-dimethyl-p-toluidine (Grundy et al., 2021).
  • C–H bond sulfonylation of anilines with the insertion of sulfur dioxide under metal-free conditions: Details a sulfonylation reaction involving N,N-dimethyl-p-toluidine under metal-free conditions (Zhou et al., 2018).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.935 - 0.937
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Reproductive organs
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1