Merck
SHH0001
Sigma-Aldrich
Novec 7000 Engineered Fluid
greener alternative
≥99.5% purity, liquid
別名:
1-メトキシヘプタフルオロプロパン, メチルパーフルオロプロピルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CF2CF2OCH3
CAS番号:
分子量:
200.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
製品名
Novec 7000 Engineered Fluid, ≥99.5%
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
titration: suitable
colorless to yellow
mp
-122.49 °C
密度
1.40 g/mL at 25 °C
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
room temp
SMILES記法
FC(C(F)(F)OC)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c1-12-4(10,11)2(5,6)3(7,8)9/h1H3
InChI Key
NOPJRYAFUXTDLX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 低地球温暖化係数/GWP(530、100年ITH)
  • 優れた誘電特性: 漏れなどの故障があっても電子機器を損傷しない
  • オゾン層破壊の潜在性(ODP)がゼロ
  • 優れた材質適合性
  • 低い毒性
  • 不燃性
  • 非腐食性
  • 優れた熱安定性
  • 極低温で使用可能
  • 粘度は-120℃で20 cSt未満
超低温冷凍用溶液
包装
シグマアルドリッチによる包装および流通
法的情報
Novec is a trademark of 3M Company
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
SHH0001-1L:
SHH0001-BULK:
SHH0001-VAR:
SHH0001-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)