グレード
absolute
品質水準
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
品質
over molecular sieve (H2O ≤0.04%)
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
溶解性
toluene: soluble(lit.)
water: miscible
密度
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン(DMI)は、イミダゾリジン誘導体です。γ-ブチロラクトンのジアルキル化副産物の生成を最小限にし、モノアルキル化を加速させるプロモーターとして作用することが報告されています。DMIを溶媒として用い、均一系触媒による水素化反応によってCO2を低級アルコールに変換する研究が行われました。
アプリケーション
1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノンは、以下の用途に用いられています。
- 1,2-ビス(トリメチルシリル)ベンゼンの合成においてHMPAの代替溶媒として。
- イミンのα-位置選択的プレニル化における溶媒として。
- セルロースのサイズ排除クロマトグラフ分析における移動相の成分。
その他情報
さまざまな合成有機変換に使用される溶媒です。アリールシランから光化学的に生成される、機能的に安定化されたヒドロシランジイル-遷移金属錯体の生成について研究されています。
発がん性のあるHMPAの代替として用いられることが多い双極性の非プロトン性溶媒。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
40725-100ML:
40725-500ML:
40725-BULK:
40725-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, 675-675 (1983)
Chemische Berichte, 115, 1705-1705 (1982)
Chemistry Letters (Jpn), 1507-1507 (1980)
Tetrahedron Letters, 24, 3269-3269 (1983)
Case Study of a γ-Butyrolactone Alkylation with 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone as a Promoter.
Organic Process Research & Development, 5(6), 609-611 (2001)