蒸気密度
6.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
3.36 mmHg ( 50 °C)
グレード
technical
アッセイ
≥95.0% (RT)
フォーム
liquid
不純物
~2% tert-butyl benzoate
屈折率
n20/D 1.499 (lit.)
n20/D 1.50
bp
75-76 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
peroxide
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-13-10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI Key
GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
200.1 °F - closed cup - Decomposition
引火点(℃)
93.4 °C - closed cup - Decomposition
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
77200-100ML:
77200-500ML:
77200-BULK:
77200-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック