Merck
251569
Sigma-Aldrich
1,3-ジメチル-3,4,5,6-テトラヒドロ-2(1H)-ピリミジノン
98%, for peptide synthesis
別名:
1,3-ジメチル-2-オキソヘキサヒドロピリミジン, N,N′-ジメチルプロピレン尿素, DMPU
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12N2O
CAS番号:
分子量:
128.17
Beilstein:
110562
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
1,3-ジメチル-3,4,5,6-テトラヒドロ-2(1H)-ピリミジノン, 98%
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
146 °C/44 mmHg (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CN1CCCN(C)C1=O
InChI
1S/C6H12N2O/c1-7-4-3-5-8(2)6(7)9/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
GUVUOGQBMYCBQP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1,3-ジメチル-3,4,5,6-テトラヒドロ-2(1H)-ピリミジノン(DMPU)は、下記の用途で使用することができます:
  • アミンのN-アルキル化における汎用の溶媒として。
  • アルドースのO-アルキル化およびポリ(アリールエーテル)の合成。
  • アリールヒドラジン塩酸塩と1,3-ジケトンの環化縮合による1-アリール-3,4,5-置換ピラゾールの合成における尿素溶媒として。
  • 不斉シアノアミド化における添加剤として。
DMPU/HFは、置換4-フルオロテトラヒドロピランおよび4-フルオロピペリジンの合成のためのフッ素化‐Prins反応における求核性フッ素化剤として使用することができます。
キラルな第一級アミンのN-アルキル化反応、アルド-スのO-アルキル化反応、ポリ(アリ-ルエ-テル)の合成に用いられる汎用性の高い溶媒。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
251569-VAR:
251569-25G:
251569-BULK:
251569-500G:
251569-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Intermolecular N-alkylation of amines under conditions of the Mitsunobu reaction: a new solid-phase synthesis of tertiary benzylamines
Zaragoza, Florencio and Stephensen, Henrik
Tetrahedron Letters, 41(11), 1841-1844 (2000)
Thianthrene as an activating group for the synthesis of poly (aryl ether thianthrene)s by nucleophilic aromatic substitution
Edson JB and Knauss DM
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42(24), 6353-6363 (2004)
Preparation of Fluorinated Tetrahydropyrans and Piperidines using a New Nucleophilic Fluorination Reagent DMPU/HF
Okoromoba OE, et al.
Organic Letters, 17(16), 3975-3977 (2015)
Protecting Groups: Strategies and Applications in Carbohydrate Chemistry, 41(11), 337-370 (2019)
Liebigs Ann. Chem., 683-683 (1993)