Merck
779903
Sigma-Aldrich
ヘキサメチルホスホルアミド
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.03%), ≥98.0% (GC)
別名:
HMPA, トリス(ジメチルアミノ)ホスフィンオキシド, ヘキサメチルリン酸トリアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2N]3PO
CAS番号:
分子量:
179.20
Beilstein:
1099903
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
6.18 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.07 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
品質
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.03%)
不純物
≤0.03% H2O (coulometric)
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
230-232 °C/740 mmHg (lit.)
mp
7 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphoramide
SMILES記法
CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3
InChI Key
GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヘキサメチルホスホルアミドは、下記に使用することができます:
  • 室温にてアルキンからアルデヒドへのエナンチオ選択的付加反応を促進しプロパルギルアルコールを産生する添加剤。
  • ポリ(メタクリル酸メチル)(PMMA)を産生する、ヨウ化アルキル開始剤を用いたメタクリル酸メチルの可逆的失活ラジカル重合の触媒。
  • テトラ-アルキルメタンジホスホネートから(Z)-2-アリル-1-(2-シアノエチル)エテニルホスホネートへの変換の促進。
ヘキサメチルホスホルアミドは、双極性の共溶媒であり、ハロゲン化物の還元、スルホンの脱酸素、ハロゲン化物オレフィンのカップリングおよび炭素硫黄結合の切断のような反応で使用される効果的な添加剤です。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
291.2 °F - closed cup
引火点(℃)
144 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
779903-VAR:
779903-100ML:4548173926087
779903-INTR:
779903-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phenyl- Carbonyl Coupling Reactions Promoted by Samarium Diiodide and Hexamethylphosphoramide
Shiue J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62(14), 4643-4649 (1997)
?One-pot? synthesis of (Z)-2-aryl-1-(2-cyanoethyl) ethenylphosphonates via hexamethylphosphoramide-promoted sequential transformation
Wang G and Shen Y
Heteroatom Chem., 13(2), 116-119 (2002)
Hexamethylphosphoramide as a highly reactive catalyst for the reversible-deactivation radical polymerization of MMA with an in situ formed alkyl iodide initiator
Wang Y, et al.
Polym. Chem., 8(39), 6073-6085 (2017)
Kristopher J Kolonko et al.
The Journal of organic chemistry, 75(18), 6163-6172 (2010-08-26)
A variety of multinuclear NMR techniques, in combination with X-ray diffraction methods, were used to probe the solution structure of α-aryl lithium enolates of bis(4-fluorobenzyl) ketone (1-H), phenyl 4-fluorobenzyl ketone (2-H), and N,N-dimethyl 4-fluorophenylacetamide (3-H) in ethereal solvents and in
Ge Gao et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(15), 5417-5420 (2004-03-18)
It is found that the addition of hexamethylphosphoramide to the solution of an alkyne, Et(2)Zn, and (S)-1,1'-bi-2-naphthol in methylene chloride allows the generation of an alkynylzinc at room temperature and shows highly enantioselective additions to aldehydes. The mild condition for