蒸気密度
6.18 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.07 mmHg ( 25 °C)
グレード
purum
アッセイ
≥98.0% (GC)
不純物
≤2.0% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
n20/D 1.459
bp
230-232 °C/740 mmHg (lit.)
mp
7 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphoramide
SMILES記法
CN(C)P(=O)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3OP/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h1-6H3
InChI Key
GNOIPBMMFNIUFM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1C
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
291.2 °F - closed cup
引火点(℃)
144 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
52730-25ML-F:4548173943558
52730-VAR-F:
52730-500ML-F:4548173943565
52730-100ML-F:4548173943541
52730-6X500ML-F:
52730-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック