Merck
443778
Sigma-Aldrich
NMP
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
1-メチル-2-ピロリドン, N-メチル-2-ピロリドン, M-PYROL, NMP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO
CAS番号:
分子量:
99.13
Beilstein:
106420
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
ACS reagent
アッセイ:
≥99.0%
bp:
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
蒸気圧:
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
製品名
1-メチル-2-ピロリジノン, ACS reagent, ≥99.0%
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
518 °F
expl. lim.
9.5 %
不純物
≤0.01% Free amines (as CH3NH2)
≤0.05% water
APHA: ≤50
屈折率
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
溶解性
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
ethyl acetate: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1 ppm
SMILES記法
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI Key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に1-メチル-2-ピロリジノンが使用される場合があります:
  • サイズ排除クロマトグラフィー(SEC)ベースで石炭由来液を分離する際のTHFの代替溶離液:
  • 2-アリールおよび2-アルキルベンゾチアゾールを調製するための反応媒体。
  • 金属有機フレームワーク(MOF-177)結晶の超音波調製における溶媒。
これは単相黄銅鉱CuInSe2ナノ結晶およびカリウム3-メチル-2-オキソ-ピロリジンニトロネートの合成に使用される場合があります。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
443778-200L-P2:
443778-2L:
443778-18L-CS:
443778-20L:
443778-6X1L:
443778-VAR:
443778-BULK:
443778-1L:4548173988719
443778-18L:
443778-4X2L:
443778-500ML:4548173988726
443778-2.5L:4548174010198
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Alkyl nitrate nitration of active methylene-compounds. 15. Nitration of 1-methyl-4-piperidone, 1-methyl-2-pyrrolidinone and 1,3-dimethyl-2-pyrrolidinone.
Feuer H, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 16(3), 481-485 (1979)
A Green and Air Pressure Solution Synthesis of CuInSe2 Nanocrystals Using 1-methyl-2-Pyrrolidinone as Hot Solvent.
Wang W, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 94(8), 2571-2577 (2011)
Aneuploidy induction in Saccharomyces cerevisiae by two solvent compounds, 1-methyl-2-pyrrolidinone and 2-pyrrolidinone.
Mayer VW, et al.
Environmental and Molecular Mutagenesis, 11(1), 31-40 (1988)
Solubility limitations in the determination of molecular mass distributions of coal liquefaction and hydrocracking products: 1-methyl-2-pyrrolidinone as mobile phase in size exclusion chromatography.
Herod AA, et al.
Energy and Fuels, 10(3), 743-750 (1996)
1-Methyl-2-pyrrolidinone: A well-adapted solvent in the benzothiazoles synthesis.
Brembilla A, et al.
Synthetic Communications, 20(21), 3379-3384 (1990)