Merck
270458
Sigma-Aldrich
NMP
suitable for HPLC, ≥99%
別名:
1-メチル-2-ピロリドン, N-メチル-2-ピロリドン, M-PYROL, NMP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO
CAS番号:
分子量:
99.13
Beilstein:
106420
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
product name
1-メチル-2-ピロリジノン, suitable for HPLC, ≥99%
蒸気密度
3.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
518 °F
精製方法
glass distillation
expl. lim.
9.5 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.050% water
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
密度
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 285 nm Amax: 1.00
λ: 300 nm Amax: 0.50
λ: 325 nm Amax: 0.10
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI Key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
第三級アミドである 1-メチル-2-ピロリジノンは、有機溶媒として広く利用されています。これは、高品質の MOF(金属有機構造体:Metal-Organic Framework)-177 結晶の音響化学合成に関与します。
また、以下にも関与します:
  • シアノトリメチルシランの合成
  • アルデヒドの脱カルボニル
  • ベンズアルデヒドおよびケトンの、対応するアルコールへの還元
  • 天然物の調製
アプリケーション
1-メチル-2-ピロリジノン(NMP)は、グラフェンに対するアクリレートポリマーの分散性能を研究するための溶媒として使用されています。また、研究における電気化学的測定用のワーキング電極の作製にも使用されています。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に最適な LiChropur 試薬を見つけてください
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270458-4X4L:4548173987507
270458-2.5L:
270458-20L:
270458-1L:4548173987521
270458-2L:4548173987538
270458-10L:
270458-6X800ML:
270458-18L:
270458-4L:
270458-500ML:
270458-100ML:4548173987514
270458-BULK:
270458-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
High-yield exfoliation of graphite in acrylate polymers: A stable few-layer graphene nanofluid with enhanced thermal conductivity.
Sun Z, et al.
Carbon, 64(23), 288-294 (2013)
1-Methyl-2-pyrrolidinone.
Trapencieris P and Pigza JA.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2009)
Direct Observation of Reversible Magnesium Ion Intercalation into a Spinel Oxide Host.
Chunjoong Kim et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(22), 3377-3384 (2015-04-18)
Da-Won Jung et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(11), 2883-2887 (2010-03-05)
High quality MOF-177 crystals in the size range of 5-20 microm were successfully synthesized via a sonochemical route in a substantially reduced synthesis time (40 min) in the presence of low-cost NMP (1-methyl-2-pyrrolidone) as a solvent. Microwave heating in NMP
B A Jönsson et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 694(2), 351-357 (1997-07-04)
A method for simultaneous determination of 5-hydroxy-N-methylpyrrolidone and 2-hydroxy-N-methylsuccinimide in urine is described. These compounds are metabolites of N-methyl-2-pyrrolidone, a powerful and widely used organic solvent. 5-Hydroxy-N-methylpyrrolidone and 2-hydroxy-N-methylsuccinimide were purified from urine by adsorption to a C8 solid-phase extraction