Merck
413666
Sigma-Aldrich
ヨウ化インジウム(III)
anhydrous, powder, 99.998% trace metals basis
別名:
三ヨウ化インジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
InI3
CAS番号:
分子量:
495.53
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.998% trace metals basis
グレード:
anhydrous
フォーム:
powder
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.998% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: indium
不純物
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
I[In](I)I
InChI
1S/3HI.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
臭化シンナミルと位置選択的に反応するビニルおよびメチルインダ-ト類の合成に使用されます
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
413666-5G:4548173314365
413666-5G-PW:
413666-BULK:
413666-1G:4548173314358
413666-1G-PW:
413666-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hirashita, T., et al.
Tetrahedron Letters, 45, 3225-3225 (2004)
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。