アッセイ
98%
フォーム
crystalline
反応適合性
reagent type: catalyst
core: antimony
bp
401 °C (lit.)
mp
170 °C (lit.)
溶解性
acetone: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
密度
4.92 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[Sb](I)I
InChI
1S/3HI.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
KWQLUUQBTAXYCB-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
401188-10G:4548173144535
401188-VAR:
401188-50G:4548173144542
401188-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック