蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: indium
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
656 °C (lit.)
mp
436 °C (lit.)
密度
4.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[In](Br)Br
InChI
1S/3BrH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
JKNHZOAONLKYQL-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- インジウム(III)/2-ベンゾイルピリジンの化学的性質:臭化インジウム(III)は、2-ベンゾイルピリジン配位子の興味深い変換を促進し、プロリガンドのさらなる反応性と活性化を可能にします(Stamou et al., 2022)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
545082-BULK:
545082-5G:4548173313153
545082-25G:
545082-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。