Merck
429414
Sigma-Aldrich
塩化インジウム(III)
anhydrous, powder, ≥99.999% trace metals basis
別名:
トリクロロインジガン, 三塩化インジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
InCl3
CAS番号:
分子量:
221.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.999% trace metals basis
グレード:
anhydrous
フォーム:
powder
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
≥99.999% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: indium
不純物
<100 ppm H2O
密度
3.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[In](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
PSCMQHVBLHHWTO-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
InCl3は、多くの有機変換に使用される効率的な水安定性ルイス酸触媒です。毒性は中程度で、酸素および窒素を含むほとんどの官能基に対して高い耐性を示します。その光電子特性により、多くの半導体材料の調製にも使用されます。
アプリケーション
塩化インジウム(lll)は以下の合成の触媒として使用できます:
  • インドールの自己付加によるインドリルインドリンの合成。
  • 官能化していないインドールとビニルアジドからのビニルインドールの合成。
  • イソプレンおよびシクロペンタジエンとオレフィンアセタールの反応によるさまざまな環化付加物の合成
  • アルデヒドとp-トルエンスルホンアミドの縮合反応によるN-トシルイミンの合成。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
429414-25G-PW:
429414-5G-PW:
429414-PB:
429414-BULK:
429414-5G:4548173314419
429414-VAR:
429414-25G:4548173314402
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mechanisms of synthesis reaction of pure anhydrous indium(III) chloride
Wieslaw Gawel and Tomasz Kloc and Igor Mucha
Inorganica chimica acta, 495, 118991-118991 (2019)
Efficient and convenient preparation of N-tosylimines catalyzed by indium trichloride
Gui Sheng Deng et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 22(5), 511-514 (2011)
Indium(III) Catalyzed Reactions of Vinyl Azides and Indoles
More, Atul A. and Szpilman, Alex M.
Organic Letters, 22(10), 3759-3764 (2020)
Indium trichloride: a useful catalyst for ionic Diels?Alder reactions
B.Gopal Reddy, et al.
Tetrahedron Letters, 41(52), 10333-10336 (2000)
First indium trichloride catalyzed self-addition of indoles: One pot synthesis of indolylindolines
Bikash Pal, et al.
Catalysis Communications, 6(11), 711-715 (2005)
資料
太陽電池研究分野におけるスペクトルの変換は新しい概念であり、太陽電池の効率が著しく向上する可能性を持っています。ランタノイドイオンは、スペクトル変換の理想的な候補材です。
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.
コロイド状量子ドットの合成法、特にカドミウム系および鉛系コロイド状量子ドットの合成法を紹介します。