About This Item
化学式:
BrCF2P(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
267.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
40-41 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
1.503 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
phosphonate
SMILES記法
CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)Br
InChI
1S/C5H10BrF2O3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
QRADKVYIJIAENZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応物質です:
- シグナル伝達性転写因子3(Stat3)のSrc相同2(SH2)領域を標的とするリンペプチド類似プロドラッグの調製
- 鈴木カップリングと分割を重要段階とする多段階合成による結核菌プロテインチロシンホスファターゼ阻害ジフルオロメチルホスホン酸誘導体の合成
- 塩基性加水分解でのP-C結合開裂
- プロテインチロシンホスファターゼ1B(PTP1B)阻害剤(非加水分解性ジフルオロメチルホスホン酸部分)の細胞内導入のためのプロドラッグの調製
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
411361-5G:
411361-VAR:
411361-BULK:
411361-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック